Learn More
Kérosène, faible odeur, Thermo Scientific Chemicals
28.04€ - 81.20€
Identifiants chimiques
CAS 64742-47-8
Numéro MDL MFCD00135561
Synonyme Kerosine
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323546
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14479.AP
500 mL
28.04€
500mL
11333546
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14479.0F
2500 mL
81.20€
2.50L
Description
Description
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le kérosène est idéal pour la dilution d’huiles et d’autres liquides organiques dans le but de déterminer des traces métalliques. Il est utilisé dans les peintures & les revêtements, les encres d’impression et les applications chimiques agricoles. Il est également utilisé dans les applications de contact alimentaire, telles que le laminage de l’aluminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,02 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
Spécification
Identifiants chimiques
64742-47-8
MFCD00135561
Kerosine
Spécification
Kerosene
64742-47-8
200°C to 250°C
1.444
UN1223
Kerosine
low odor
0.8
76°C (169°F)
MFCD00135561
14,5294
Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H304-H227
May be fatal if swallowed and enters airways.
Combustible liquid.
P210-P280-P301+P310-P331-P370+P378q-P501c
H227-H304
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: KEROSENE
missing translation for 'einecsNumber' : 265-149-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OA5500000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Kerosene, low odor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Petroleum distillates, hydrotreated light