Learn More
Kérosène, faible odeur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Description
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le kérosène est idéal pour la dilution d’huiles et d’autres liquides organiques dans le but de déterminer des traces métalliques. Il est utilisé dans les peintures & les revêtements, les encres d’impression et les applications chimiques agricoles. Il est également utilisé dans les applications de contact alimentaire, telles que le laminage de l’aluminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,02 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
Le kérosène est idéal pour la dilution d’huiles et d’autres liquides organiques dans le but de déterminer des traces métalliques. Il est utilisé dans les peintures & les revêtements, les encres d’impression et les applications chimiques agricoles. Il est également utilisé dans les applications de contact alimentaire, telles que le laminage de l’aluminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,02 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kerosene |
Note relative au nom | low odor |
Densité | 0.8 |
Point d’ébullition | 200°C to 250°C |
Point d’éclair | 76°C (169°F) |
Indice de réfraction | 1.444 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN1223 |
Merck Index | 14,5294 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.02g/L at 20°C). |