Learn More
DWK Life Sciences Connecteur de succion, AS M8 complet avec les parties de tubage
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz.
7.11€ - 124.00€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réser |
À utiliser avec (application) | Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réservoirs |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10253591
|
DWK Life Sciences
286343104 |
9 mm | |||||||
15844698
|
DWK Life Sciences
286343001 |
4,5 mm |
124.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tubulures d'aspiration KECK™ avec partie flexible sont utilisées pour aspirer ou alimenter les liquides et gaz de (ou dans des)bouteilles, récipients, réservoirs, par l'intermédiaire de parois avec une ouverture de Ø 8-11 mm. Disponible en 2 tailles : 4,5 mm et 9 mm.- Les tubulures d'aspiration avec partie flexible pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz
- Pour des flexibles avec un diamètre de Ø 8-11 mm
- Disponible en 2 tailles : 4,5 mm et 9 mm
Spécification
10 | |
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réser | |
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réservoirs |