Learn More
DWK Life Sciences Connecteur de succion, AS M8 complet avec les parties de tubage
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz.
Marque:  DWK Life Sciences 286343104
Code produit. 10253591
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La buse d’aspiration KECK™ avec une pièce de tuyau est utilisable pour l’aspiration ou l’alimentation de liquides et de gaz provenant de (ou dans des) bouteilles, récipients, réservoirs, à travers les parois avec diamètre d’ouverture compris entre 8 et 11 mm. Disponibles en 2 tailles : 4,5 mm et 9 mm.
  • Buse d’aspiration avec pièce de tuyau pour l’aspiration ou l’alimentation de liquides et de gaz
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre compris entre 8 et 11 mm
  • 2 tailles disponibles : 4,5 mm et 9 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réser
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz de (ou dans) des flacons, récipients, réservoirs
9 mm