Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Bague de verrouillage, pour adaptateur KA
Pièce de rechange pour Adaptateur KA KECK™ d'une olive en verre à une olive en plastique.
Marque:  DWK Life Sciences 286339509
Code produit. 15864688
  • 114.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La bague de serrage est un composant et donc une pièce de rechange pour l’adaptateur KA KECK™, de l’olive en verre à l’olive en plastique. Elle est disponible pour les filetages GL 14 et RD 14.
  • La bague de serrage est un composant de l’adaptateur KA KECK™ et relie l’olive en verre à l’olive en plastique.
  • disponible pour les filetages GL 14 et RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100
Étanchéité
Rouge
Étanchéité
RD 14