Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Bague de verrouillage, pour adaptateur KA
Pièce de rechange pour Adaptateur KA KECK™ d'une olive en verre à une olive en plastique.
114.00€
Spécification
Quantité | 100 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Étanchéité |
À utiliser avec (application) | Étanchéité |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15864688
|
DWK Life Sciences
286339509 |
RD 14 | Rouge |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15854688
|
DWK Life Sciences
286339303 |
GL 14 | Jaune |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La bague de serrage est un composant et ainsi une pièce de rechange pour Adaptateur KA KECK™ d'une olive en verre à une olive en plastique. Elle est disponible pour les filetages GL 14 et RD 14.- La bague de serrage est un composant de l'adaptateur KA KECK™ et relie l'olive en verre et l'olive en plastique
- Disponible pour les filetages GL 14 et RD 14
Spécification
100 | |
Étanchéité | |
Étanchéité |