Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adaptateur KA , complet du verre de connexion de flexible au plastique de connexion
Les adaptateurs KECK™ empêchent la rupture du verre sur les olives.
88.70€ - 90.25€
Spécification
Quantité | 10 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |
À utiliser avec (application) | Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761419
|
DWK Life Sciences
286344006 |
GL 14, 4,5 mm de diamètre |
88.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771419
|
DWK Life Sciences
286344109 |
GL 14, 9,0 mm de diamètre |
90.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781419
|
DWK Life Sciences
286344203 |
RD 14, 4,5 mm de diamètre | |||||||
11791419
|
DWK Life Sciences
286344306 |
RD 14, 9,0 mm de diamètre |
88.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les adaptateurs KECK™ empêchent la rupture du verre sur les olives et protègent les doigts et les mains des blessures. La bague de serrage, le joint thorique et le bouchon à visser seront vissés de manière durable avec l'olive en verre. La partie flexible se connecte et se desserre facilement, rapidement et de manière étanche avec uniquement une rotation 1/4 sur le bouchon fileté.- Connexion et desserrage rapide de la partie flexible sur le bouchon fileté avec seulement 1/4 de rotation
- Vissage durable avec l'olive en verre
- Les adaptateurs KECK™ empêchent la rupture du verre sur les olives et protègent les doigts et les mains des blessures
Spécification
10 | |
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté | |
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté |