Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adaptateur KA , complet du verre de connexion de flexible au plastique de connexion
Les adaptateurs KECK™ empêchent la rupture du verre sur les olives.
Marque:  DWK Life Sciences 286344306
Code produit. 11791419
  • 88.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs KECK™ empêchent les bris de verre sur les olives et protègent les doigts et les mains des blessures. La bague de serrage, le joint torique et le bouchon à vis sont vissés en permanence sur l’olive en verre. La pièce du tuyau peut être connectée rapidement, solidement et fermement au bouchon fileté avec juste 1/4 de tour et peut également être desserrée à nouveau aussi rapidement.
  • Connexion rapide et déconnexion de la pièce du tuyau au bouchon fileté avec seulement 1/4 de tour
  • connexion permanente par vis avec la buse en verre
  • Les adaptateurs KECK™ empêchent les bris de verre sur les buses et protègent les doigts et les mains des blessures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
Raccordement d’une pièce de tuyau avec un bouchon fileté
RD 14, 9,0 mm de diamètre