missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KATNAL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KATNAL1 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819674
|
Proteintech
20166-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16809674
|
Proteintech
20166-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
KATNAL1 (Katanin Catalytic Subunit A1 Like 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with KATNAL1 include 13Q12.3 Microdeletion Syndrome. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include microtubule binding and microtubule-severing ATPase activity. An important paralog of this gene is KATNA1.Spécification
KATNAL1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BW62 | |
84056 | |
KATNAL1 Fusion Protein Ag13960 | |
Primary | |
-20°C | |
KATNAL1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
katanin p60 subunit A like 1, KATNAL1, p60 katanin like 1 | |
KATNAL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |