missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KANSL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | KANSL2 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825525
|
Proteintech
27261-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16815525
|
Proteintech
27261-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
KANSL2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BQR4, Q9H9L4 | |
54934, 69612 | |
KANSL2 Fusion Protein Ag25983 | |
Primary | |
-20°C | |
KANSL2 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C12orf41, KANSL2, KAT8 regulatory NSL complex subunit 2 | |
KANSL2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |