Learn More
Justrite™ Armoires de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Augmentez ou séparez la capacité de stockage de produits corrosifs de façon pratique grâce à l’armoire de sécurité superposable Sure-Grip EX. Idéale pour le stockage de produits corrosifs et d’acides.
1203.60€ - 1325.00€
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure | 14,56 in |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 45,7 cm |
Profondeur (métrique) intérieure | 37 cm |
Couleur | Bleu |
Profondeur (impériale) extérieure | 18 in |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Hauteur (métrique) extérieure | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Hauteur (métrique) extérieure | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11915426
|
Justrite™
8913021 |
FM, NFPA, OSHA | 14,56 x 39,5 x 13 po (37 x 100,3 x 33 cm) | 45,7 cm | Fermeture manuelle |
1325.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11925426
|
Justrite™
8913221 |
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) | 14,56 x 39,5 x 13 po (37 x 100,3 x 33 cm) | 45,7 cm | Fermeture automatique | ||||
Description
Conçues pour être posées sur les armoires de sécurité Justrite standard 30 et 45 gallons (114 et 170 l), ces armoires superposables créent un espace de stockage sûr sans occuper un espace au sol précieux. Les armoires peuvent également être utilisées indépendamment comme unités fixées au mur ou sur paillasse.- Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement
- Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
- Revêtement facile à enlever pour un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
- Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Disponible avec des portes à fermeture de manuelle (réf. fabricant n°891302 et 891702) et avec des portes à fermeture automatique (891322)
- Les portes à fermeture manuelle s’ouvrent à 180 degrés et se verrouillent automatiquement lorsqu’elles sont fermées
- Les portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie ; le mécanisme dissimulé de fermeture automatique permet d’accéder facilement au contenu de l’armoire
Compliance
Conforme aux normes de l’OSHA et de la NFPA 30.Les armoires sont homologuées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
14,56 in | |
37 cm | |
18 in | |
Armoire de stockage superposable | |
Produits inflammables | |
2 | |
39,5 in | |
100,3 cm |
45,7 cm | |
Bleu | |
Acier (CR) | |
43 in | |
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct | |
Époxy | |
109 cm |