Learn More
Justrite™ Armoires de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
GREENER_CHOICE
Augmentez ou séparez la capacité de stockage de produits corrosifs de façon pratique grâce à l’armoire de sécurité superposable Sure-Grip EX. Idéale pour le stockage de produits corrosifs et d’acides.
Marque:  Justrite™ 8913221
Code produit. 11925426
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conçues pour être posées sur les armoires de sécurité Justrite standard 30 et 45 gallons (114 et 170 l), ces armoires superposables créent un espace de stockage sûr sans occuper un espace au sol précieux. Les armoires peuvent également être utilisées indépendamment comme unités fixées au mur ou sur paillasse.
  • Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement
  • Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
  • Revêtement facile à enlever pour un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
  • Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
  • Les portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie ; le mécanisme dissimulé de fermeture automatique permet d’accéder facilement au contenu de l’armoire
Compliance
Conforme aux normes de l’OSHA et de la NFPA 30.Les armoires sont homologuées FM.
Prestations de service
10 ans
Spécification
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
45,7 cm
14,56 x 39,5 x 13 po (37 x 100,3 x 33 cm)
Produits inflammables
45,7 cm
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct
2
132 lb
39,5 in
100,3 cm
18 in
Acier (CR)
43 po
14,56 in
37 cm
Fermeture automatique
13 in
33 cm
12 gal.
Époxy
60 kg
109 cm
Bleu
18 in
Armoire de stockage superposable