Learn More
3M™ Kits de démarrage Jupiter™
Un kit de démarrage prêt à l’emploi comprenant tout ce qui est nécessaire pour la filtration en laboratoire. Le kit de démarrage 3M™ Jupiter™ est livré avec une alarme sonore et visuelle électronique en cas de batterie faible et/ou de faible débit d’air.
Marque: 3M™ 7000044295
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Powered unit
- Pair of Organic Vapour and Particulate (A2P) Filters and Prefilters
- Lightweight adjustable breathing tube
- 8-hour rechargeable battery (NiMH) and a battery charger
Spécification
8 hours | |
OV/HE Filter | |
Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules ou une combinaison de contaminants par filtre utilisé | |
RTUJUPITER |
NiMH | |
Demi-masque respiratoire réutilisable | |
Unité turbo motorisée, ceinture de décontamination, tube d’étalonnage et indicateur de débit d’air, 2 x filtres A2P, préfiltres, tuyau respiratoire, batterie rechargeable, chargeur de batterie | |
1 Ea. |