Learn More
3M™ Kits de démarrage Jupiter™
Un kit de démarrage prêt à l’emploi comprenant tout ce qui est nécessaire pour la filtration en laboratoire. Le kit de démarrage 3M™ Jupiter™ est livré avec une alarme sonore et visuelle électronique en cas de batterie faible et/ou de faible débit d’air.
959.28€ - 1695.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 8 heures |
---|---|
Type de batterie | NiMH |
Type de filtre | A2P |
Type de produit | Kit Jupiter |
À utiliser avec (application) | Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules ou une combinaison de contaminants par filtre utilisé |
Code produit | Marque | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741403
|
3M™
7000079735 |
A2P | |||||||
13443696
|
3M™
7000044295 |
OV/HE Filter | |||||||
Description
- Ceinture de décontamination ultraconfortable
- Indicateur de débit d’air et tube d’étalonnage
- Pair de filtres et de préfiltres à vapeurs et particules organiques (A2P)
- Tuyau respiratoire à longueur réglable
- Batterie rechargeable 8 heures (NiMH) et chargeur de batterie
Spécification
8 heures | |
A2P | |
Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules ou une combinaison de contaminants par filtre utilisé |
NiMH | |
Kit Jupiter | |
1 de chaque |