Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Inserts à membrane pour dispositif centrifuge Jumbosep™
Les dispositifs Jumbosep™ peuvent accélérer le traitement des échantillons, optimiser la récupération des échantillons, ajouter la polyvalence et empêcher le contournement des solutions.
257.00€ - 318.00€
Spécification
Description | EFA :15,2 cm2 |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 12/boîte |
Volume (métrique) | 20 à 60 mL (échantillon) |
Code produit | Marque | MWCO | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17164781
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD010C65 |
10 kDa | Bleu |
257.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD030C65 |
30 kDa | Rouge |
318.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD100C65 |
100 kDa | Transparent |
257.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124781
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD003C65 |
3 kDa | Gris |
257.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD300C65 |
300 kDa | Orange |
264.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Obtenez une concentration 50X et > une récupération de 90 % en quelques minutes seulement
- Dotée d’une faible liaison protéique Omega™ la membrane et le boîtier en polysulfone minimisent les pertes dues à une liaison non spécifique
- La membrane Omega polyvalente est disponible dans plusieurs seuils de rétention des molécules
- Code couleur et gravée au laser pour une identification aisée
- La butée intégrée empêche la rotation à sec
- Un mécanisme d’étanchéité unique empêche les fuites du rétentat et la contamination du filtrat
- Économique : le réservoir d’échantillons et le récepteur de filtrat peuvent être assainis ou autoclavés et réutilisés
Spécification
EFA :15,2 cm2 | |
Non stérile | |
20 à 60 mL (échantillon) |
PES | |
12/boîte |