Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Inserts à membrane pour dispositif centrifuge Jumbosep™
Les dispositifs Jumbosep™ peuvent accélérer le traitement des échantillons, optimiser la récupération des échantillons, ajouter la polyvalence et empêcher le contournement des solutions.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) OD100C65
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Obtenez une concentration 50X et > une récupération de 90 % en quelques minutes seulement
- Dotée d’une faible liaison protéique Omega™ la membrane et le boîtier en polysulfone minimisent les pertes dues à une liaison non spécifique
- La membrane Omega polyvalente est disponible dans plusieurs seuils de rétention des molécules
- Code couleur et gravée au laser pour une identification aisée
- La butée intégrée empêche la rotation à sec
- Un mécanisme d’étanchéité unique empêche les fuites du rétentat et la contamination du filtrat
- Économique : le réservoir d’échantillons et le récepteur de filtrat peuvent être assainis ou autoclavés et réutilisés
Spécification
Transparent | |
PES | |
Non stérile | |
20 à 60 mL (échantillon) |
EFA :15,2 cm2 | |
100 kDa | |
12/boîte |