Learn More
Julolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.21€ - 354.77€
Identifiants chimiques
CAS | 479-59-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.259 |
Numéro MDL | MFCD00006917 |
Clé InChI | DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine |
CID PubChem | 68069 |
SMILES | C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11496126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.03 |
1 g |
42.21€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11406136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.06 |
5 g |
96.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.14 |
25 g |
354.77€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsJulolidine utilisée comme bloc de construction d’amines et dans le colorant chimioluminescent. Également utilisé dans les matériaux photoconducteurs, les substances chimiluminescentes, les substrats chromogènes dans les réactions redox analytiques, les intermédiaires de colorants, les antidépresseurs potentiels et les tranquillisants, les matériaux optiques non linéaires, les matériaux photopolymères à haute sensibilité et pour améliorer la stabilité des couleurs dans la photographie.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
479-59-4 | |
173.259 | |
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N | |
68069 |
C12H15N | |
MFCD00006917 | |
julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine | |
C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 |
Spécification
Julolidine | |
32°C to 37°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00006917 | |
Air sensitive | |
Soluble in toluene. Insoluble in water. | |
C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 | |
68069 | |
98% |
479-59-4 | |
170°C to 173°C (31 mmHg) | |
C12H15N | |
139925 | |
julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine | |
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N | |
173.259 | |
173.26 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-535-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only