missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jph2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Jph2 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16826335
|
Proteintech
51054-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16816335
|
Proteintech
51054-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein with a leucine-rich repeat and a calponin homology domain. Polymorphism in this gene may be associated with susceptibililty to knee osteoarthritis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
Jph2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BR39 | |
57158 | |
Jph2 Fusion Protein Ag0468 | |
Primary | |
-20°C | |
JPH2 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
1110002E14Rik, JP 2, Jp2, Jph2, junctophilin 2 | |
JPH2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |