Learn More
Jenway™ Électrodes de pH Jenway™
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway™ 68006-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
S7 | |
Combinaison scellée avec extrémité en forme d’ampoule et couvercle de protection | |
mesures standard de solutions générales, mesures de terrain ou dans le cadre éducatif | |
Époxy | |
0°C à 60°C |
12 mm | |
12 mm de diamètre x 120 mm de L | |
120 mm | |
0 à 14 |