Learn More
Chlorure d’isovaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-12-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.576 |
Numéro MDL | MFCD00000738 |
Clé InChI | ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride |
CID PubChem | 66054 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-méthylbutanoyl |
SMILES | CC(C)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24002.14 |
25 g |
22.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24002.22 |
100 g |
43.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11406906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24002.36 |
500 g |
156.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-12-3 | |
120.576 | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
66054 | |
CC(C)CC(=O)Cl |
C5H9ClO | |
MFCD00000738 | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
Chlorure de 3-méthylbutanoyl |
Spécification
Isovaleryl chloride | |
0.989 | |
27°C (80°F) | |
1.416 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
CC(C)CC(=O)Cl | |
120.576 | |
120.58 |
108-12-3 | |
115°C to 117°C | |
C5H9ClO | |
MFCD00000738 | |
741910 | |
14,5232 | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-méthylbutanoyl | |
66054 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P234-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P374-P380-P501c
H226-H290-H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-552-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.