Learn More
Chlorure d’isovaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406906
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-12-3
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.576
Numéro MDL MFCD00000738
Clé InChI ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
CID PubChem 66054
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbutanoyl
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovaleryl chloride
Densité 0.989
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 500 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 741910
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5232
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.