Learn More
Isopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.93€ - 98.39€
Identifiants chimiques
CAS | 75-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 59.112 |
Numéro MDL | MFCD00008082 |
Clé InChI | JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino |
CID PubChem | 6363 |
ChEBI | CHEBI:15739 |
Nom IUPAC | propan-2-amine |
SMILES | CC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11417307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15044.AE |
100 mL |
25.93€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15044.AP |
500 mL |
32.16€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15044.0F |
2500 mL |
98.39€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isopropylamine agit comme agent régulateur pour les plastiques et comme additif dans l’industrie pétrolière. Il est également utile comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les matériaux de revêtement, les produits chimiques en caoutchouc et autres produits organiques. Il est également utilisé dans des armes chimiques binaires en association avec de l’alcool isopropylique. De plus, il est utilisé comme solvant et pour préparer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le chloroforme, les hexanes, l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le fluorure de perchloryle.
Chemische Identifikatoren
75-31-0 | |
59.112 | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
6363 | |
propan-2-amine |
C3H9N | |
MFCD00008082 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
CHEBI:15739 | |
CC(C)N |
Spezifikation
Isopropylamine | |
-101°C | |
33°C to 34°C | |
≥99% | |
C3H9N | |
1.375 | |
UN1221 | |
Air Sensitive | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-amine | |
6363 | |
59.11 |
75-31-0 | |
0.691 | |
−32°C (−25°F) | |
Amine-like | |
(CH3)2CHNH2 | |
MFCD00008082 | |
605259 | |
14,5209 | |
Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol. | |
CC(C)N | |
59.112 | |
CHEBI:15739 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H224-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H224-H290-H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :ISOPROPYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-860-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-aminopropane
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only