Learn More
Isopropylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isopropylamine agit comme agent régulateur pour les plastiques et comme additif dans l’industrie pétrolière. Il est également utile comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les matériaux de revêtement, les produits chimiques en caoutchouc et autres produits organiques. Il est également utilisé dans des armes chimiques binaires en association avec de l’alcool isopropylique. De plus, il est utilisé comme solvant et pour préparer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le chloroforme, les hexanes, l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le fluorure de perchloryle.
L’isopropylamine agit comme agent régulateur pour les plastiques et comme additif dans l’industrie pétrolière. Il est également utile comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les matériaux de revêtement, les produits chimiques en caoutchouc et autres produits organiques. Il est également utilisé dans des armes chimiques binaires en association avec de l’alcool isopropylique. De plus, il est utilisé comme solvant et pour préparer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le chloroforme, les hexanes, l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le fluorure de perchloryle.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropylamine |
Point de fusion | °C to 101°C |
Densité | 0.691 |
Point d’ébullition | 33°C to 34°C |
Point d’éclair | -32°C (-25°F) |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
Formule linéaire | (CH3)2CHNH2 |
Indice de réfraction | 1.375 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN1221 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-aminopropane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..