Learn More
Dichlorure dʼisophthaloyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.56€ - 75.88€
Identifiants chimiques
CAS | 99-63-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.018 |
Numéro MDL | MFCD00000678 |
Clé InChI | FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride |
CID PubChem | 7451 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11442638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15904.22 |
100 g |
32.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15904.36 |
500 g |
75.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorure d’isophthaloyle est utilisé dans une variété de polymères et de fibres de performance, où il a un impact sur la résistance aux flammes, la stabilité thermique, la résistance chimique et la flexibilité. En outre, il s’agit d’un stabilisateur efficace pour les prépolymères d’uréthane en raison de sa capacité à neutraliser l’eau. Également utilisé dans les matières premières en fibres aromatiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité.
Identifiants chimiques
99-63-8 | |
203.018 | |
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N | |
7451 | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000678 | |
isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride | |
Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle |
Spécification
Isophthaloyl dichloride | |
42°C to 45°C | |
275°C to 278°C | |
C8H4Cl2O2 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
203.018 | |
203.02 |
99-63-8 | |
1.388 | |
180°C (356°F) | |
MFCD00000678 | |
638342 | |
isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride | |
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle | |
7451 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
P232-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P363-P501c
H312-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 202-774-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NT2625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Isophthaloyl dichloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride
RUO – Research Use Only