Learn More
Dichlorure dʼisophthaloyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442638
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure d’isophthaloyle est utilisé dans une variété de polymères et de fibres de performance, où il a un impact sur la résistance aux flammes, la stabilité thermique, la résistance chimique et la flexibilité. En outre, il s’agit d’un stabilisateur efficace pour les prépolymères d’uréthane en raison de sa capacité à neutraliser l’eau. Également utilisé dans les matières premières en fibres aromatiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-63-8
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.018
Numéro MDL MFCD00000678
Clé InChI FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
CID PubChem 7451
Nom IUPAC Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthaloyl dichloride
Point de fusion 42°C to 45°C
Densité 1.388
Point d’ébullition 275°C to 278°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 638342
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophthaloyl dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride