Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’isonicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
74.17€ - 505.52€
Identifiants chimiques
CAS 39178-35-3
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD00012830
Clé InChI BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
CID PubChem 12262826
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-4-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10012680
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211680250
25 g Flacon en plastique
74.17€
25g
10762251
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211681000
100 g Flacon en plastique
212.06€
100g
10043813
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211682500
250 g Flacon en plastique
505.52€
250g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
39178-35-3
178.01
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
12262826
[H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
C6H5Cl2NO
MFCD00012830
isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
Chlorure de pyridine-4-carbonyle ; chlorhydrate
Spécification
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
153.0°C to 161.0°C
Authentique
C6H5Cl2NO
22, 46
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de pyridine-4-carbonyle ; chlorhydrate
12262826
97%
39178-35-3
Beige à blanc
96% min. (Argentometry)
MFCD00012830
isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
[H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
178.01
178.02
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 254-331-2