Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’isonicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
Point de fusion | 153.0°C to 161.0°C |
Couleur | Beige à blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 22, 46 |
Poids de la formule | 178.02 |
Pourcentage de pureté | 97% |