Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ surbotte antidérapante
Composée de PEHD Flashspun. Les surbottes antidérapantes DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Elles constituent une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 μ).
182.00€
Spécification
Matériau | Tyvek Flashspun HDPE |
---|---|
Latex Free | Yes |
Couleur | White |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |
Description
- Coutures internes liées
- Tibias et chevilles élastiqués (tunnélisés)
- Attaches au niveau de la cheville
- Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes
- Non traitées en salle blanche et non stérilisées.
Spécification
Tyvek Flashspun HDPE | |
White | |
Non-sterile | |
Anti-skid | |
Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments | |
100/Cs. | |
47cm |
Yes | |
Single-use | |
Elastic Top with Ankle Ties | |
Bound | |
Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms | |
Bulk Packed | |
Class 1000 (ISO 6) |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.