Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ surbotte antidérapante
Click to view available options
Dimensions:
Medium
Large
Longueur (métrique):
30.5 cm
37.5 cm
Description
- Coutures internes liées
- Tibias et chevilles élastiqués (tunnélisés)
- Attaches au niveau de la cheville
- Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes
- Non traitées en salle blanche et non stérilisées.
Spécification
Spécification
Dimensions | Medium |
Matériau | Tyvek Flashspun HDPE |
Latex Free | Yes |
Couleur | White |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |
Type de bouchon | Elastic Top with Ankle Ties |
Type de semelle | Anti-skid |
Type de couture | Bound |
À utiliser avec (application) | Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments |
Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.