Learn More
Isobutyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
95.40€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17980-47-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H24O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.384 |
Numéro MDL | MFCD00069084 |
Clé InChI | ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane |
CID PubChem | 87391 |
Nom IUPAC | Triéthoxy(2-méthylpropyl)silane |
SMILES | CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIl est utilisé dans une grande variété d’applications, comprenant le couplage assuré par le silane, le silane utilisé comme promoteur d’adhérence, les agents hydrophobes à base de silane, la dispersion de l’agent de couplage silane, l’agent de réticulation au silane, le récupérateur d’humidité au silane, le polypropylène en présence de catalyseur, le stabilisateur pour peintures silicates, les polyuréthanes à terminaisons silane, l’agent déshydratant à base de silane, l’agent durcissant à base de silane, le silane pour renforcer le collage, l’agent de silylation, les silanes comme réducteurs et les synthons silylés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
Identifiants chimiques
17980-47-1 | |
220.384 | |
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N | |
87391 | |
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC |
C10H24O3Si | |
MFCD00069084 | |
triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane | |
Triéthoxy(2-méthylpropyl)silane |
Spécification
165°C (400mmHg) | |
190°C to 191°C | |
Liquide | |
(CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3 | |
1750049 | |
Insoluble in water. | |
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC | |
220.384 | |
220.38 | |
1.4505 |
Isobutyltriethoxysilane | |
17980-47-1 | |
C10H24O3Si | |
MFCD00069084 | |
triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane | |
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N | |
Triéthoxy(2-méthylpropyl)silane | |
87391 | |
95% | |
0.880 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H227
Provoque une irritation cutanée.
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 402-810-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante