Learn More
Isobutyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15405798
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans une grande variété d’applications, comprenant le couplage assuré par le silane, le silane utilisé comme promoteur d’adhérence, les agents hydrophobes à base de silane, la dispersion de l’agent de couplage silane, l’agent de réticulation au silane, le récupérateur d’humidité au silane, le polypropylène en présence de catalyseur, le stabilisateur pour peintures silicates, les polyuréthanes à terminaisons silane, l’agent déshydratant à base de silane, l’agent durcissant à base de silane, le silane pour renforcer le collage, l’agent de silylation, les silanes comme réducteurs et les synthons silylés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17980-47-1
Formule moléculaire C10H24O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 220.384
Numéro MDL MFCD00069084
Clé InChI ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane
CID PubChem 87391
Nom IUPAC Triéthoxy(2-méthylpropyl)silane
SMILES CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 165°C (400mmHg)
Nom chimique ou matériau Isobutyltriethoxysilane
Point de fusion 190°C to 191°C
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3
Beilstein 1750049
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 220.38
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4505
Densité 0.880 g/mL