Learn More
Bromure d’isobutylmagnésium, solution 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 508.00€
Identifiants chimiques
CAS | 926-62-5, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.33 |
Numéro MDL | MFCD00075126 |
Clé InChI | CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent |
CID PubChem | 4285172 |
Nom IUPAC | bromo(2-methylpropyl)magnesium |
SMILES | CC(C)C[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10603405
|
Thermo Scientific Acros
427391000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
121.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113384
|
Thermo Scientific Acros
427398000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
508.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
926-62-5, 60-29-7 | |
161.33 | |
CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M | |
4285172 | |
CC(C)C[Mg]Br |
C4H9BrMg | |
MFCD00075126 | |
isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
bromo(2-methylpropyl)magnesium |
Spécification
Isobutylmagnesium bromide | |
926-62-5, 60-29-7 | |
34.6°C | |
C4H9BrMg | |
MFCD00075126 | |
isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
CC(C)C[Mg]Br | |
161.33 | |
161.32 |
2M solution in diethyl ether | |
0.9410g/mL | |
−34°C | |
(CH3)2CHCH2MgBr | |
0.941 | |
CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(2-methylpropyl)magnesium | |
4285172 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Harmful if swallowed. Extremely flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gas. May form explosive peroxides. Reacts violently with water. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Store in a dry place. Store in a closed container.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only