Learn More
Bromure d’isobutylmagnésium, solution 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113384
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-62-5, 60-29-7
Formule moléculaire C4H9BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 161.33
Numéro MDL MFCD00075126
Clé InChI CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 4285172
Nom IUPAC Magnésium ; 2-méthanylpropane ; bromure
SMILES CC(C)C[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylmagnesium bromide
Note relative au nom 2M solution in diethyl ether
Densité 0.9410g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Point d’éclair −34°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)2CHCH2MgBr
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.941
Poids de la formule 161.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.