Learn More
Isobutylamine, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-81-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
Numéro MDL | MFCD00008146 |
Clé InChI | KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine |
CID PubChem | 6558 |
ChEBI | CHEBI:15997 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-1-amine |
SMILES | CC(C)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10071514
|
Thermo Scientific Acros
122502500 |
250 mL | Flacon en verre |
24.60€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10366694
|
Thermo Scientific Acros
122500010 |
1 L | Flacon en verre |
57.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10420734
|
Thermo Scientific Acros
122500025 |
2.5 L | Flacon en verre |
150.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-81-9 | |
73.14 | |
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N | |
6558 | |
2-méthylpropan-1-amine |
C4H11N | |
MFCD00008146 | |
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine | |
CHEBI:15997 | |
CC(C)CN |
Spécification
Isobutylamine | |
-85.0°C | |
0.7300g/mL | |
−9°C | |
C4H11N | |
1.397 | |
04, 163 | |
0.73 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC(C)CN | |
73.14 | |
CHEBI:15997 | |
73.14 | |
Liquide |
78-81-9 | |
Incolore à jaune | |
64.0°C to 71.0°C | |
Authentique | |
(CH3)2CHCH2NH2 | |
MFCD00008146 | |
15, 5177 | |
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine | |
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-1-amine | |
6558 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-145-4
- Isobutylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.