Learn More
Isobutylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366694
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-81-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00008146
Clé InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
CID PubChem 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutylamine
Point de fusion -85.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7300g/mL
Point d’ébullition 64.0°C to 71.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2NH2
Indice de réfraction 1.397
Quantité 1 L
Beilstein 04, 163
Merck Index 15, 5177
Gravité spécifique 0.73
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.