Learn More
Acétate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.20€ - 70.80€
Identifiants chimiques
CAS | 110-19-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00008932 |
Clé InChI | GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate |
CID PubChem | 8038 |
ChEBI | CHEBI:50569 |
Nom IUPAC | Acétate de 2-méthylpropyle |
SMILES | CC(C)COC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14892.AK |
250 mL |
22.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14892.AP |
500 mL |
29.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14892.0F |
2500 mL |
70.80€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate d’isobutyle est utilisé comme solvant pour la laque, les diluants, les scellants, les parfums et le nitrate de cellulose. De plus, il est utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther, au méthanol et à l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
110-19-0 | |
116.16 | |
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N | |
8038 | |
Acétate de 2-méthylpropyle |
C6H12O2 | |
MFCD00008932 | |
isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate | |
CHEBI:50569 | |
CC(C)COC(C)=O |
Spécification
Isobutyl acetate | |
-99°C | |
116°C to 117°C | |
98% | |
C6H12O2 | |
MFCD00008932 | |
1741909 | |
isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate | |
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de 2-méthylpropyle | |
8038 | |
116.16 | |
Liquide |
110-19-0 | |
0.87 | |
18°C (64°F) | |
Fruit-like | |
1.3895 | |
UN1213 | |
14,5130 | |
Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride. | |
CC(C)COC(C)=O | |
116.16 | |
CHEBI:50569 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
H225-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE D’ISOBUTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-745-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AI4022500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Isobutyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isobutyl acetate
RUO – Research Use Only