Learn More
Acétate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412697
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’isobutyle est utilisé comme solvant pour la laque, les diluants, les scellants, les parfums et le nitrate de cellulose. De plus, il est utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther, au méthanol et à l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008932
Clé InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
CID PubChem 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nom IUPAC Acétate de 2-méthylpropyle
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl acetate
Point de fusion -99°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.3895
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1213
Beilstein 1741909
Merck Index 14,5130
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide