Learn More
Gilson™ Tubulure de référence Iso-Versinic™ pour têtes de pompe MF1 et MF4
À utiliser dans les applications à haute résistance chimique
180.00€ - 220.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Iso-Versinic |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
À utiliser avec (application) | Dans les situations nécessitant une haute résistance aux produits chimiques |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10387562
|
Gilson™
F1817741 |
0,5 mm | 2,9 ml/min |
180.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10643305
|
Gilson™
F1817745 |
2 mm | 24°ml/min |
220.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10521463
|
Gilson™
F1817743 |
1 mm | 10°ml/min |
200.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Autoclavable | |
40 cm | |
Dans les situations nécessitant une haute résistance aux produits chimiques | |
Imperméable à la plupart des gaz | |
Tube de pompe |
Iso-Versinic | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
-20°C | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Tubulure de référence Iso-Versinic™ pour têtes de pompe MF1 et MF4