Learn More
Gilson™ Tubulure de référence Iso-Versinic™ pour têtes de pompe MF1 et MF4
À utiliser dans les applications à haute résistance chimique
Marque: Gilson™ F1817745
209.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Tube de pompe | |
2 mm | |
40 cm | |
Dans les situations nécessitant une haute résistance aux produits chimiques | |
4/boîte | |
24°ml/min | |
Noir |
Autoclavable | |
Iso-Versinic | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
-20°C | |
Acides | |
Imperméable à la plupart des gaz |