Learn More
Gilson™ Tubulure de référence Iso-Versinic™ pour têtes de pompe MF1 et MF4
À utiliser dans les applications à haute résistance chimique
Marque: Gilson™ F1817743
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Tube de pompe | |
1 mm | |
40 cm | |
Dans les situations nécessitant une haute résistance aux produits chimiques | |
4/boîte | |
10°ml/min | |
Noir |
Autoclavables | |
Iso-Versinic | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
-20deg;C | |
Acides | |
Imperméable à la plupart des gaz |