Learn More
Solution de fer pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
56.00€ - 62.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | acide nitrique |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12947353
|
Fisher Chemical
S 619 050 |
50 mL | Flacon | N/A | |||||
12957353
|
Fisher Chemical
S 619 100 |
100 mL | Flacon |
56.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
acide nitrique |
Spécification
Iron | |
7697-37-2 | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
10mg/L | |
HNO3 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
HNO3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois