Learn More
Solution de fer pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Code produit. 12947353
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Concentration 10mg/L
Conditionnement Flacon
Quantité 50 mL
Solvant ou matrice HNO3