Learn More
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Reagent Grade, 97%
39.32€ - 662.89€
Identifiants chimiques
CAS | 7705-08-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Fe |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.20 |
Numéro MDL | MFCD00011005 |
Clé InChI | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | iron(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631510
|
Honeywell Research Chemicals
157740-5G |
5 g | |||||||
15691500
|
Honeywell Research Chemicals
157740-100G |
100 g | |||||||
15601510
|
Honeywell Research Chemicals
157740-1KG |
1 kg | |||||||
15611510
|
Honeywell Research Chemicals
157740-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15621510
|
Honeywell Research Chemicals
157740-20KG |
20 kg | |||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
7705-08-0 | |
162.20 | |
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Cl3Fe | |
MFCD00011005 | |
iron(3+) trichloride |
Spécification
Iron(Iii) Chloride | |
Cl3Fe | |
MFCD00011005 | |
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) trichloride | |
162.2g/mol | |
Reagent | |
Vapor Density: 5.61 (vs air) |
7705-08-0 | |
FeCl3 | |
1773 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
162.20 | |
97% | |
1mmHg (194°C) |
Safety and Handling
P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310
H290-H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LJ9100000
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Iron(III) chloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.