Learn More
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Code produit. 15611510
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Chloride
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire FeCl3
Numéro UN 1773
Poids de la formule 162.2g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Reagent
Tension de vapeur 1mmHg (194°C)
Densité Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.