Learn More
Hexahydrate de chlorure de fer(III), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 97 %
31.45€ - 532.90€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-77-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3FeH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.29 |
Numéro MDL | MFCD00149712 |
Clé InChI | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | iron(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602340
|
Honeywell-Fluka
236489-5G |
5 g | N/A | ||||||
15682330
|
Honeywell-Fluka
236489-100G |
100 g |
48.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15692330
|
Honeywell-Fluka
236489-500G |
500 g |
147.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15612340
|
Honeywell-Fluka
236489-6X500G |
6 x 500 g |
532.90€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10025-77-1 | |
270.29 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
iron(3+) hexahydrate trichloride |
Spécification
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate | |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) hexahydrate trichloride | |
270.3g/mol | |
Réactif ACS |
10025-77-1 | |
FeCl3 · 6H2O | |
3260 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
270.29 | |
97% | |
1mmHg (194°C) |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
H290-H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NO5425000