Learn More
Hexahydrate de chlorure de fer(III), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15602340
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
Réactif ACS, 97 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Quantité 5 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 270.3g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 1mmHg (194°C)