Learn More
Oxyde de fer(II,III), nanopoudre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 607.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Fe3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 231.53 |
Numéro MDL | MFCD00011010 |
Clé InChI | WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047141.14 |
25 g |
44.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047141.22 |
100 g |
147.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047141.36 |
500 g |
607.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iron(II,III) oxide is mainly used as a black-pigment-catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning and as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymers, rubber, fillers, building, construction, appliances and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-61-9 | |
231.53 | |
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3] |
Fe3O4 | |
MFCD00011010 | |
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide |
Spécification
Iron(II,III) oxide | |
1317-61-9 | |
Nanopoudre | |
MFCD00011010 | |
Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3] | |
231.53 | |
97% | |
3.0 |
1538°C | |
Noir | |
Fe3O4 | |
14,4040 | |
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N | |
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide | |
231.54 | |
Odorless | |
5.2 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-277-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Iron(II,III) oxide, nanopowder
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only