Learn More
Oxyde de fer(II,III), nanopoudre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432867
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Iron(II,III) oxide is mainly used as a black-pigment-catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning and as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymers, rubber, fillers, building, construction, appliances and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-61-9
Formule moléculaire Fe3O4
Poids moléculaire (g/mol) 231.53
Numéro MDL MFCD00011010
Clé InChI WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II,III) oxide
Point de fusion 1538°C
Couleur Noir
Forme physique Nanopoudre
Quantité 25 g
Merck Index 14,4040
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Poids de la formule 231.54
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 3.0
Densité 5.2 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II,III) oxide, nanopowder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .