Learn More
Fil d’iridium, dia. 0,075 mm (0,003 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 452.25€
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11469940
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044714.BS
10 cm
452.25€
10cm
11479940
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044714.BW
50 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Spécification
Iridium wire
7439-88-5
Ir
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
≈0.099g/m
0.075mm (0.003 in.) dia.
(Base des métaux)
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
99.9%
Câble
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante