Learn More
Fil d’iridium, dia. 0,075 mm (0,003 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479940
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium wire
Note relative au nom 0.075mm (0.003 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 cm
Pourcentage de pureté 99.9%
Poids ≈0.099g/m
Forme Câble